1-Adamantyl methacrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
OR41031-100G OR41031-25G
APOSOR41031-100GEA 485 EUR
APOSOR41031-100G APOSOR41031-25G
1-Adamantyl methacrylate
1-Adamantyl methacrylate
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.31 g/mol
Kookpunt: 113 °C/3mmHg
Dichtheid: 1.0495 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703330
CAS nummer: 16887-36-8