5-Bromo-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 121 EUR
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Bromo-o-anisidine 98%
5-Bromo-o-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037882
CAS nummer: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III