Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 84.7 EUR
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00967074
CAS nummer: 2703-17-5