5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41126-1G OR41126-250MG OR41126-500MG
APOSOR41126-1GEA 484 EUR
APOSOR41126-1G APOSOR41126-250MG APOSOR41126-500MG
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213156
CAS nummer: 156973-09-0