6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-6-bromo-1,8-naphthyridine
OR41142-1G OR41142-250MG
APOSOR41142-1GEA 170 EUR
APOSOR41142-1G APOSOR41142-250MG
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Formule: C₈H₆BrN₃
MW: 224.0573 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909648
CAS nummer: 64874-38-0