4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41149-1G OR41149-5G OR41149-25G
APOSOR41149-1GEA 0 EUR
APOSOR41149-1G APOSOR41149-5G APOSOR41149-25G
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226870
CAS nummer: 214342-63-9