1,3-Dioxan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Trimethylene Carbonate
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 162 EUR
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Formule: C₄H₆O₃
Kookpunt: 135 °C/3,75mmHg
Smeltpunt: 48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010440
CAS nummer: 2453-03-4