6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 187 EUR
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formule: C₅H₂ClN₃
Smeltpunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09607731
CAS nummer: 939986-65-9