5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 182 EUR
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Formule: C₅H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04114213
CAS nummer: 3543-01-9