4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4118-1G OR4118-5G
APOSOR4118-1GEA 0 EUR
APOSOR4118-1G APOSOR4118-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₅BO₄
Smeltpunt: 128…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03453055
CAS nummer: 850568-72-8