5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41181-1G OR41181-5G
APOSOR41181-1GEA 22 EUR
APOSOR41181-1G APOSOR41181-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659504
CAS nummer: 884495-14-1