2,5-Dibromophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR41182-1G OR41182-25G OR41182-5G
APOSOR41182-1GEA 22 EUR
APOSOR41182-1G APOSOR41182-25G APOSOR41182-5G
2,5-Dibromophenylacetic acid
2,5-Dibromophenylacetic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664691
CAS nummer: 203314-28-7