1,3,5-Tribromobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR4123-100G
OR4123-25G
OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA
42.4
EUR
APOSOR4123-100G
APOSOR4123-25G
APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribromobenzene
1,3,5-Tribromobenzene
Formule:
C₆H₃Br₃ Kookpunt: 271 °C Smeltpunt: 117…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000080 CAS nummer: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |