4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 125 EUR
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313390
CAS nummer: 204078-32-0