2-Aminophenyl phenyl sulphide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Aminodiphenyl Sulphide, 2-(Phenylthio)aniline
OR4141-25G OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA 64.3 EUR
APOSOR4141-25G APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-Aminophenyl phenyl sulphide
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Formule: C₁₂H₁₁NS
MW: 201.29 g/mol
Smeltpunt: 43 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00190139
CAS nummer: 1134-94-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS III