2-Bromobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4152-25G OR4152-5G
APOSOR4152-25GEA 145 EUR
APOSOR4152-25G APOSOR4152-5G
2-Bromobenzophenone 98%
2-Bromobenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrO
Kookpunt: 345 °C
Smeltpunt: 40…44 °C
Dichtheid: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00032462
CAS nummer: 13047-06-8