1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 81.8 EUR
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190246
CAS nummer: 1011-17-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III