3-(1-Naphthyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 43.8 EUR
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00033058
CAS nummer: 3243-42-3