5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4200-100G OR4200-25G OR4200-500G
APOSOR4200-100GEA 57 EUR
APOSOR4200-100G APOSOR4200-25G APOSOR4200-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 98%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₂
Kookpunt: 85…86 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005821
CAS nummer: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5