Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 854 EUR
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Kookpunt: 265…272 °C
Dichtheid: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656775
CAS nummer: 610791-05-4