9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
OR42024-25G OR42024-5G
APOSOR42024-25GEA 58.4 EUR
APOSOR42024-25G APOSOR42024-5G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12196936
CAS nummer: 854952-58-2