9-Bromo-9-phenylfluorene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 43.8 EUR
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formule: C₁₉H₁₃Br
MW: 321.23 g/mol
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075522
CAS nummer: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8 II