Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Cyanoacetylurethane
OR42047-1G OR42047-25G OR42047-5G
APOSOR42047-1GEA 22 EUR
APOSOR42047-1G APOSOR42047-25G APOSOR42047-5G
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate
Formule: C₆H₈N₂O₃
Smeltpunt: 167…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001937
CAS nummer: 6629-04-5