3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR42060-1G OR42060-250MG OR42060-500MG
APOSOR42060-1GEA 402 EUR
APOSOR42060-1G APOSOR42060-250MG APOSOR42060-500MG
3-Isobutylamino-propan-1-ol 95%
3-Isobutylamino-propan-1-ol
Formule: C₇H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03446756
CAS nummer: 285124-45-0