2-Indanylacetic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 131 EUR
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Smeltpunt: 91…93 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082653
CAS nummer: 37868-26-1