6-Bromo-3-isoquinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 29.2 EUR
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11110423
CAS nummer: 1031927-91-9