2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 22 EUR
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Smeltpunt: 245…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00093919
CAS nummer: 634-38-8