4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42128-25G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 86.2 EUR
APOSOR42128-25G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
Kookpunt: 281 °C
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11040194
CAS nummer: 78137-76-5