2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42145-1G OR42145-5G
APOSOR42145-1GEA 0 EUR
APOSOR42145-1G APOSOR42145-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₅H₃Cl₂N₃O₂
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03265754
CAS nummer: 2897-43-0