Formamidine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Formimidamide hydrochloride
OR42146-25G OR42146-100G OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA 27.8 EUR
APOSOR42146-25G APOSOR42146-100G APOSOR42146-5G
Formamidine hydrochloride 96%
Formamidine hydrochloride
Formule: CH₄N₂
MW: 80.52 g/mol
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012865
CAS nummer: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2