Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
OR42147-1G OR42147-250MG
APOSOR42147-1GEA 162 EUR
APOSOR42147-1G APOSOR42147-250MG
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formule: C₁₂H₁₁ClO₄
MW: 254.67 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935972
CAS nummer: 5814-38-0