2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42154-1G OR42154-25G OR42154-5G
APOSOR42154-1GEA 26.3 EUR
APOSOR42154-1G APOSOR42154-25G APOSOR42154-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Smeltpunt: 66…71 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08061590
CAS nummer: 660867-80-1