3-Amino-4-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42156-1G OR42156-250MG
APOSOR42156-1GEA 24.9 EUR
APOSOR42156-1G APOSOR42156-250MG
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
3-Amino-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07374959
CAS nummer: 33631-09-3