2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
OR42158-1G OR42158-250MG OR42158-5G
APOSOR42158-1GEA 103 EUR
APOSOR42158-1G APOSOR42158-250MG APOSOR42158-5G
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
2-Cyano-5-hydroxypyridine
Formule: C₆H₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368197
CAS nummer: 86869-14-9