2,4-Diiodo-1H-imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR42172-1G
OR42172-2.5G
OR42172-5G
OR42172-10G
APOSOR42172-1GEA
250
EUR
APOSOR42172-1G
APOSOR42172-2.5G
APOSOR42172-5G
APOSOR42172-10G
2,4-Diiodo-1H-imidazole
2,4-Diiodo-1H-imidazole
Formule:
C₃H₂I₂N₂ Smeltpunt: 184…186 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD09800593 CAS nummer: 19198-80-2 |