3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 242 EUR
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Formule: C₅H₅ClN₂
Smeltpunt: 46…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460979
CAS nummer: 68206-04-2