(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 234 EUR
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formule: C₃H₆O₂
Kookpunt: 66…67 °C/19mmHg
Dichtheid: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00074874
CAS nummer: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III