Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 48.3 EUR
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00728625
CAS nummer: 28942-54-3