Benzophenone imine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 62.9 EUR
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzophenone imine 97%
Benzophenone imine
Formule: C₁₃H₁₁N
Kookpunt: 151…153 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001760
CAS nummer: 1013-88-3