4-Bromo-7-azaindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-7-azaindole, 4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 22 EUR
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Bromo-7-azaindole
4-Bromo-7-azaindole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.04 g/mol
Smeltpunt: 176…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08272233
CAS nummer: 348640-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III