1,4-Diiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4220-100G OR4220-500G OR4220-1KG
APOSOR4220-100GEA 58.4 EUR
APOSOR4220-100G APOSOR4220-500G APOSOR4220-1KG
1,4-Diiodobenzene
1,4-Diiodobenzene
Formule: C₆H₄I₂
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 131…133 °C
Dichtheid: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001054
CAS nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2