3,5-Dibromoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 132 EUR
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromoanisole
3,5-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
Kookpunt: 124 °C/9,75mmHg
Smeltpunt: 34…38 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258848
CAS nummer: 74137-36-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III