2-Iodo-2-methylpropane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR42211-25G OR42211-100G
APOSOR42211-25GEA 144 EUR
APOSOR42211-25G APOSOR42211-100G
2-Iodo-2-methylpropane 95%
2-Iodo-2-methylpropane
Formule: C₄H₉I
Kookpunt: 99…100 °C
Smeltpunt: –38 °C
Dichtheid: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001068
CAS nummer: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN: 2391
ADR: 3,II