2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42220-25G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 114 EUR
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Formule: C₁₄H₂₃N
Kookpunt: 233 °C
Smeltpunt: 33…36 °C
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006305
CAS nummer: 38222-83-2