(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42221-25G OR42221-100G OR42221-500G
APOSOR42221-25GEA 0 EUR
APOSOR42221-25G APOSOR42221-100G APOSOR42221-500G
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Kookpunt: 115 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00032743
CAS nummer: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0