2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42222-100G OR42222-25G OR42222-5G
APOSOR42222-100GEA 155 EUR
APOSOR42222-100G APOSOR42222-25G APOSOR42222-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Kookpunt: 172…174 °C/17mmHg
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002894
CAS nummer: 7417-21-2
EINECS: 231-032-5