1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
OR42231-1G
OR42231-5G
OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA
36.6
EUR
APOSOR42231-1G
APOSOR42231-5G
APOSOR42231-25G
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Formule:
C₈H₅Br Kookpunt: 92…93 °C/20mmHg Dichtheid: 1,443 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863358 CAS nummer: 766-46-1 |