2-(Furfurylthio)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR42233-1G OR42233-250MG OR42233-500MG OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA 52.6 EUR
APOSOR42233-1G APOSOR42233-250MG APOSOR42233-500MG APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine
2-(Furfurylthio)ethylamine
Formule: C₇H₁₁NOS
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01075029
CAS nummer: 36415-21-1