7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G OR42234-1KG
APOSOR42234-100GEA 24.9 EUR
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G APOSOR42234-1KG
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
Kookpunt: 240 °C/6,5mmHg
Smeltpunt: 72…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006864
CAS nummer: 91-44-1
EINECS: 202-068-9