Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
OR42237-25G OR42237-5G
APOSOR42237-25GEA 254 EUR
APOSOR42237-25G APOSOR42237-5G
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Bis(2-bromoethyl)ether
Formule: C₄H₈Br₂O
MW: 231.93 g/mol
Kookpunt: 92…93 °C/12mmHg
Dichtheid: 1.845 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039196
CAS nummer: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2